Learn More
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1920 mL
3810 mL
3840 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polietilene espanso
Polpa/vinile
Pulp/Vinyl
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 950 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 32 oz. |
| Colore | Clear |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 12 |
| Colore chiusura | White |
| Finitura collo | 70-400 |
| Closure Included | Yes |
| Bocca | Wide |
| Product Type | Standard Wide Mouth Bottle |
| Vedi altri risultati |