Learn More
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Glass Bottles with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16154437 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1920 mL
3810 mL
3840 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polietilene espanso
Polpa/vinile
Pulp/Vinyl
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 16154437
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear, Type III soda-lime glass ideal for general, small to large volume storage
  • Features a wide mouth opening for easy transfer of contents
  • Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing
  • Manufactured from clear flint glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 54 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 45 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 24
Colore chiusura White
Finitura collo 58-400
Closure Included Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 109 mm
Product Type Standard Wide Mouth Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 58-400 mm
Diametro (sistema metrico) 62 mm