Learn More
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Glass Bottles with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16124437 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1920 mL
3810 mL
3840 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polietilene espanso
Polpa/vinile
Pulp/Vinyl
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 16124437
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear, Type III soda-lime glass ideal for general, small to large volume storage
  • Features a wide mouth opening for easy transfer of contents
  • Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing
  • Manufactured from clear flint glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 480 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 60 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 50 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 136 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 24
Colore chiusura White
Finitura collo 63-400
Closure Included Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 133 mm
Product Type Standard Wide Mouth Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 63-400 mm
Diametro (sistema metrico) 79 mm