Learn More
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Glass Bottles without Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16144487 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
240 mL
950 mL
2000 mL
3840 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 16144487
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Clear, Type III soda-lime glass ideal for general, small to large volume storage
  • Features a wide mouth opening for easy transfer of contents
  • Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing
  • Manufactured from clear flint glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Capacità (sistema imperiale) 64 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 79 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 70 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 6
Finitura collo 83-400
Closure Included No
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 214 mm
Product Type Standard Wide Mouth Bottle
Dimensione chiusura 83-400 mm
Diametro (sistema metrico) 108 mm