Learn More
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Glass Bottles without Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7144777 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
240 mL
950 mL
2000 mL
3840 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 16184527
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear, Type III soda-lime glass ideal for general, small to large volume storage
  • Features a wide mouth opening for easy transfer of contents
  • Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing
  • Manufactured from clear flint glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 45 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 35 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 24
Finitura collo 48-400
Closure Included No
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Product Type Standard Wide Mouth Bottle
Dimensione chiusura 48-400 mm
Diametro (sistema metrico) 51 mm