Learn More
Fisherbrand™ Vasi in vetro trasparente con pareti dritte e tappi in polipropilene bianco
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 ml
480 mL
960 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polietilene espanso
Polpa/vinile
Pulp/Vinyl
Quantità:
12
24
48
144
384
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 144
pezzi 24
pezzi 384
pezzi 48
Descrizione
Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata trasparente USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto. Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Le pareti dritte consentono la rimozione completa del contenuto. Disponibili in un'ampia varietà di misure, da 1 a 32 once
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 240 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 once |
| Colore | Trasparente |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 67 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 53 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il campionamento del suolo e applicazioni ambientali |
| Include | Tappo |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 92 mm |
| Materiale | Vetro |
| Quantità | 12 |
| Vedi altri risultati |