Learn More
Fisherbrand™ Vasi in vetro trasparente con pareti dritte e tappi in polipropilene bianco
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16164437 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 ml
480 mL
960 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polietilene espanso
Polpa/vinile
Pulp/Vinyl
Quantità:
12
24
48
144
384
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 144
pezzi 24
pezzi 384
pezzi 48
Codice prodotto. 16164437
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata trasparente USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto. Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Le pareti dritte consentono la rimozione completa del contenuto. Disponibili in un'ampia varietà di misure, da 1 a 32 once
Specifica
Capacità (sistema metrico) 480 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 86 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 70 mm
Da utilizzare con (applicazione) Soil Sampling and Environmental Applications
Include Tappo
Altezza (sistema metrico) con chiusura 99 mm
Materiale Glass
Quantità 12
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 89-400
Chiarezza Clear
Certificazione/Conformità Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 96 mm
Product Type Straight-sided Jar
Rivestimento interno chiusura Polpa/vinile
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 89-400 mm
Diametro (sistema metrico) 91 mm
Tipo di chiusura Tappo