Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Glass Jars without Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16124627 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 144
pezzi 24
pezzi 384
Codice prodotto. 16124627
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata trasparente USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto. Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Available in a wide variety of sizes, from 1 to 32 oz.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 480 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 86 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 70 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 12
Finitura collo 89-400
Closure Included No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 96 mm
Dimensione chiusura 89-400 mm
Diametro (sistema metrico) 91 mm