Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Glass Jars without Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 144
pezzi 24
pezzi 384
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 39 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 384 |
| Finitura collo | 43-400 |
| Chiarezza | Clear |
| Closure Included | No |
| Vedi altri risultati |