Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Polystyrene Jars with White Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16124637 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 48
pezzi 72
Codice prodotto. 16124637
Wide mouth design is great for large solid samples and allow for complete removal of contents
  • Features wide neck and straight sides to facilitate easy recovery of contents
  • Rigid clear polystyrene jars offer glass-like clarity with a slip-resistant smooth surface
Specifica
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 86 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 82 mm
Da utilizzare con (applicazione) Large Solid Samples and Allow for Complete Removal of Contents
Include Tappo
Altezza (sistema metrico) con chiusura 68 mm
Materiale Polystyrene
Quantità 36
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 89-400
Chiarezza Clear
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Product Type Straight-sided Jar
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 89-400 mm
Diametro (sistema metrico) 84 mm
Tipo di chiusura Cap