Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Polystyrene Jars with White Polypropylene Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 48
pezzi 72
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 39 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 37 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Large Solid Samples and Allow for Complete Removal of Contents |
| Include | Tappo |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 44 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Quantità | 72 |
| Vedi altri risultati |