Learn More
Masterflex™ Cleargreen Non-DEHP and Phthalate Free Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.8 mm
6.3 mm
8.0 mm
9.5 mm
12.8 mm
15.9 mm
19.1 mm
25.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
8.0 mm
11.2 mm
12.8 mm
15.9 mm
19.1 mm
22.3 mm
25.4 mm
31.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Translucent, odorless.
- Low water absorption, low extractables.
- Certified compliant FDA compliant, USP Class VI, 3A compliant.
- Reach compliant and RoHS compliant.
- Sterilize: Autoclave or ethylene oxide.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | European Pharmacopoeia;Non-Phthalate;NSF-61;USP;3A;NSF-51;ADCF;FDA;Non-DEHP |
| Descrizione | Translucent, odorless, low water absorption, low extractables. |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 15.9 mm |
| Materiale | PVC |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 22.3 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 3.175 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboresearch, food & beverage, pharmaceutical, environmental, and general lab applications. |
| Min. Operating Temperature (English) | ° |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Vedi altri risultati |