Learn More
Masterflex™ Cleargreen Non-DEHP and Phthalate Free Tubing
Codice prodotto. p-7138778
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.8 mm
6.3 mm
8.0 mm
9.5 mm
12.8 mm
15.9 mm
19.1 mm
25.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
8.0 mm
11.2 mm
12.8 mm
15.9 mm
19.1 mm
22.3 mm
25.4 mm
31.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11719639
Marca: Masterflex™ 9660529
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal for research, food and beverage, pharmaceutical, environmental and general lab applications
  • Translucent, odorless.
  • Low water absorption, low extractables.
  • Certified compliant FDA compliant, USP Class VI, 3A compliant.
  • Reach compliant and RoHS compliant.
  • Sterilize: Autoclave or ethylene oxide.
Specifica
Certificazione/Conformità European Pharmacopoeia;Non-Phthalate;NSF-61;USP;3A;NSF-51;ADCF;FDA;Non-DEHP
Descrizione Translucent, odorless, low water absorption, low extractables.
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 8.0 mm
Materiale PVC
Diametro (sistema metrico) esterno 11.2 mm
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Laboresearch, food & beverage, pharmaceutical, environmental, and general lab applications.
Min. Operating Temperature (English) °
Min. Operating Temperature (Metric) °
Metodo di sterilizzazione Autoclave or Ethylene Oxide
Max. Operating Temperature (English) 165°F
Max. Operating Temperature (Metric) 73°C