Learn More
Diversey™ ClearKlens Flow Detergent
Click to view available options
pH:
>12
Dimensione della confezione:
20L
Descrizione
- Heavy duty, hard water tolerant, low foam, formulated liquid caustic detergent for CIP cleaning
- Used at 0/7 to 7% w/w at temperatures ranging from ambient to 80°C, depending upon application, product residue, and water hardness
- Specifically formulated to provide scale inhibition protection during the final rinse step
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| pH | >12 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo di contenitore | Canister |
| Filtrato | Unfiltered |
| Volume (sistema metrico) | 20 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Clearklens Flow VH20
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide