Learn More
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 Disinfectant
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7224786
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1 L
5 L
Descrizione:
For AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL only
Dimensione della confezione:
10L
12L
6L
Codice prodotto. 17693095
Marca: Diversey™ 101105067
Ready to use disinfectant for non-porous hard surfaces and gloves
ClearKlens IPA is a non-sterile, ready to use disinfectant for the Life Sciences industry. It is used as general purpose mid-shift and terminal disinfectant. ClearKlens IPA is based on 70% isopropyl alcohol. ClearKlens IPA is available as 500 mL trigger spray, and as 1 L bottle or 5 L canister.
Key properties
  • ClearKlens IPA is a fast acting disinfectant spray for use in mid-shift and terminal disinfection applications.
  • It has a broad spectrum of efficacy against most vegetative forms of micro- organisms.
  • ClearKlens IPA is safe for use on food contact surfaces and evaporates rapidly, leaving no residue. It is suitable for the disinfection of alcohol-safe surfaces, machines and components (conveyors, fillers, bottle inspectors, water-sensitive components, etc.)
  • BPR approved pack and formulation
Benefits
  • Filtered at 0.2 μm
  • Ready to use
  • Effective broad-spectrum activity
  • Non foaming
  • Suitable for use in moisture sensitive areas
  • Readily evaporates leaving no residues
Specifica
Product Type Surface Disinfectant
pH 6 to 9
Sterilità Non-sterile
Composizione 70% IPA/30% deionized water
Tipo di contenitore Spray Bottle
Descrizione For AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL only
Quantità 12/Cs.
Volume (sistema metrico) 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ClearKlens IPA VH1
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol