Learn More
Diversey™ ClearKlens NTC Detergent
Click to view available options
pH:
>12
Dimensione della confezione:
20L
Descrizione
- Highly effective at single stage recovery cleaning in hard water with the presence of very high levels of product residue
- Removes a wide range of organic and inorganic product residues
- Hard water tolerant
- Defoamed liquid
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| pH | >12 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo di contenitore | Canister |
| Filtrato | Filtered |
| Volume (sistema metrico) | 20 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Clearklens NTC VH18
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide