Learn More
Diversey™ ClearKlens Plus Detergent
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 L
20 L
Dimensione della confezione:
10L
20L
Descrizione
- Concentrated, neutral, high-foaming liquid detergent
- Designed for general purpose applications
- Rinse after use to remove solutions from product contact surfaces
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| pH | ∼6 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Concentrazione | 0.1 to 1% |
| Tipo di contenitore | Canister |
| Filtrato | Unfiltered |
| Volume (sistema metrico) | 20 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ClearKlens Plus VH5
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium alkylbenzenesulphonate, alcoholsC10-16, sodium hydroxide