Learn More
Diversey™ ClearKlens Solve VH21 Detergent
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 L
Dimensione della confezione:
20L
Descrizione
- Balanced blend of anionic and non-ionic surfactants in alkaline solution
- Removes oils, fats and grease of vegetable and animal origin and other product residues found in the pharmaceutical and cosmetic industries
- ClearKlens Solve is for manual cleaning of process equipment, floors and walls and foam applications
- Highly effective alkaline detergent for difficult cleaning tasks
- Can be used on aluminum with care as directed
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| pH | <11 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Composizione | Alkaline foam detergent |
| Dimensioni (L x P x A) | 290 x 240 x 395 mm |
| Volume (sistema metrico) | 20 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ClearKlens Solve VH21
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium alkylbenzenesulphonate, sodium cumenesulphonate, tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, s