Learn More
Epredia™ ClearVue™ Coverslipper Coverslip Hoppers
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
50 mm
55 mm
Lunghezza (sistema metrico):
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2
Descrizione
- Makes integration into the laboratory effortless
- Ships preloaded with 500 or 575 slips each
- Inserts quickly into the Epredia™ ClearVue™ coverslipper without workflow interruption
- Requires no manual handling of glass
- Dispenses a clean coverslip each and every time
Specifica
Specifica
| Product Type | Coverslip Hopper |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Epredia ClearVue Coverslipper |
| Quantità | 2 x 500 Hoppers/Coverslips |
| Lunghezza (sistema metrico) | 24 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 0.16 to 0.19 mm (# 1.5) |
| Larghezza (sistema metrico) | 55 mm |