Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Nickel 200 Micro Laboratory Spoons
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Laboratory Spoon
- Nickel 200 construction - contains minimum 99.6% nickel
- Bright finish
- Length: 100mm
- Spoon measurement: 8mm wide x 6mm long x 1.5mm deep.
- Spoon capacity (liquid:) 0.2mL
- Center barrel: diameter 1.60mm
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 Pk. |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Product Type | Laboratory Spoon |
| Finitura | Bright |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Maintaining Structural Applications |
| Larghezza (sistema metrico) | 8 mm |
| Materiale della lama | Nickel |
| Dimensioni (L x P) | 150 x 8 mm |
| Temperatura (sistema metrico) max | 315°C |
| Vedi altri risultati |