Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Aluminum Heating Blocks
Codice prodotto. p-8013872 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.2 mL Microcentrifuge Tubes
0.5 mL Microcentrifuge Tubes
1.5 mL Microcentrifuge Tubes
10 mm Tubes
12 mm Tubes
16 mm Tubes
19 mm Tubes
2.0 mL Microcentrifuge Tube
25 mm Tubes
50 mL Tubes
Flat Items
No. of Places:
10
12
16
18
32
54
8
Solid Block
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12729008
Marca: Nickel Electro™ DBK10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Nickel Electro™ Clifton™ aluminum Heating Blocks with excellent thermal conductivity come in a wide choice of accessory Blocks to suit micro tubes, tubes, and bottles.
  • Aluminum heating Blocks with excellent thermal conductivity
  • Any two of the following Blocks DBK-0.2, DBK-0.5, DBK-1.5 and DBK-2.0 can be fitted into heating well on BH-1/DIG and BH-1T
  • Only one of the following Blocks DBK-0, DBK-10, DBK-12, DBK-16, DBK-19, DBK-25 and DBK-50 can be fitted into heating well on BH-1/DIG and BH-1T.
  • Wide choice of accessory Blocks suiting - micro tubes, tubes and bottles
  • Compatible with Bloc extraction tool supplied with BH-1T and BH-1/DIG
Specifica
Descrizione 10 mm x 32 Hole Block
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubes (10 mm)
Capacità 10 mm Tubes
Materiale Aluminum
No. of Places 32
Tipo Heating Block
Da utilizzare con (applicazione) Wide Choice of Accessory Blocks Suiting - Micro Tubes, Tubes and Bottles, Compatible with Block Extraction Tool Supplied with BH-1 T and BH-1/DIG.
Include 10 x 32 mm Hole Block, 41 mm Depth each Hole
Dimensioni provetta 10 x 32 mm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Profondità (sistema metrico) 74 mm
Depth (Metric) Interior 41 mm
Diameter (Metric) Inside 6.5 mm
Peso (sistema metrico) 0.83 kg