Learn More
Nickel Electro™ Supporto da laboratorio per bagno Clifton™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 L
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Tackles water contamination by utilizing a dry, metallic thermal media comprised of small beads instead of water
- Thermally efficient pellets that are easy to keep clean
- Moisture and gas impermeable
- High thermal conductivity
- Smooth and rounded almost fluid like
- Reduces water consumption
- Saves the need for racks, floaties and bottle weights
- Do not autoclave
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 4 L |
| Tipo | Supporto da laboratorio per bagno |
| Quantità | 4 l |
| Forma | Rotondo |