Learn More
Nickel Electro™ Supporto da laboratorio per bagno Clifton™
Codice prodotto. 12789008
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 L
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12789008
Marca: Nickel Electro™ BA0.5
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Obtain superior water bath cleaning results when you replace water in your water bath with these thermally efficient pellets that are easy to keep clean. This Clifton™ Bath Armor™ tackles water contamination and protects your water bath from drying out.
  • Tackles water contamination by utilizing a dry, metallic thermal media comprised of small beads instead of water
  • Thermally efficient pellets that are easy to keep clean
  • Moisture and gas impermeable
  • High thermal conductivity
  • Smooth and rounded almost fluid like
  • Reduces water consumption
  • Saves the need for racks, floaties and bottle weights
  • Do not autoclave
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.5 L
Tipo Bath Lab Armor
Quantità 0.5 L