Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Heat Transfer Fluid
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Free from cfc
- Suitable for -15°C to 90°C
- Non-toxic
- Non-flammable
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Gamma di temperatura | -15°C to +90°C |
| Tipo | Heat Transfer Fluid |
| Tipo di erogazione del fluido | Thermofluid |
| Punto di congelamento | 21°C |
| Quantità | 5 L |