Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Heat Transfer Fluid
Codice prodotto. 12729735 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12729735
Marca: Nickel Electro™ LB2.5
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reduce the growth of algal and prevent corrosion, which can wear internal pumps. Nickel Electro™ Heat Transfer Fluid protects against freezing in cooling baths.
  • Free from cfc
  • Suitable for -15°C to 90°C
  • Non-toxic
  • Non-flammable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2.5 L
Gamma di temperatura -15°C to +90°C
Tipo Heat Transfer Fluid
Tipo di erogazione del fluido Thermofluid
Punto di congelamento 21°C
Quantità 2.5 L