Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Metalware Range™ Stainless Steel Round Pipet Sterilizing Boxes
Codice prodotto. 11786567 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
230 mm
407 mm
457 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11786567
Marca: Nickel Electro™ 6201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Keep pipets sterile with sterilizing boxes. Nickel Electro™ Metalware Range™ Stainless Steel Round Pipet Sterilizing Boxes can be steam sterilized at 120°C and withstand dry heat temperatures of up to 180°C.
  • Stainless Steel round profile with lid
  • Can be steam sterilized up to 120°C
  • Can withstand dry heat up to 180°C
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Sterilità Non-sterile
Quantità Each
Peso (sistema metrico) 0.485 kg
Lunghezza (sistema metrico) 407 mm
Tipo Sterilizing Box