Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Basket
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
3 L
4 L
6 L
8 L
12 L
14 L
22 L
Dimensioni (L x P x A):
177 x 73 x 30 mm
198 x 106 x 50 mm
241 x 260 x 95 mm
250 x 115 x 75 mm
212 x 185 x 110 mm
228 x 107 x 110 mm
250 x 190 x 115 mm
410 x 246 x 110 mm
455 x 250 x 115 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High quality
- Durable
- Stainless steel
- For use with Ultrasonic Bath
- Includes side lifting handles
Specifica
Specifica
| Tipo | Basket |
| Capacità (sistema metrico) | 14 L |
| Profondità (sistema metrico) | 260 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Ultrasonic Bath |
| Altezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Peso (sistema metrico) | 1.25 kg |
| Larghezza (sistema metrico) | 241 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 241 x 260 x 95 mm |