Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Basket
Codice prodotto. 13111323 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
3 L
4 L
6 L
8 L
12 L
14 L
22 L
Dimensioni (L x P x A):
177 x 73 x 30 mm
198 x 106 x 50 mm
241 x 260 x 95 mm
250 x 115 x 75 mm
212 x 185 x 110 mm
228 x 107 x 110 mm
250 x 190 x 115 mm
410 x 246 x 110 mm
455 x 250 x 115 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13111323
Marca: Nickel Electro™ BSK6
Complete an Ultrasonic Bath with a stainless steel basket. Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Basket is durable and made of high quality stainless steel.
  • High quality
  • Durable
  • Stainless steel
  • For use with Ultrasonic Bath
  • Includes side lifting handles
Specifica
Tipo Basket
Capacità (sistema metrico) 6 L
Profondità (sistema metrico) 115 mm
Da utilizzare con (applicazione) For Ultrasonic Bath
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Stainless Steel
Larghezza (sistema metrico) 250 mm
Dimensioni (L x P x A) 250 x 115 x 75 mm