Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Basket
Codice prodotto. 13191313 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
3 L
4 L
6 L
8 L
12 L
14 L
22 L
Dimensioni (L x P x A):
177 x 73 x 30 mm
198 x 106 x 50 mm
241 x 260 x 95 mm
250 x 115 x 75 mm
212 x 185 x 110 mm
228 x 107 x 110 mm
250 x 190 x 115 mm
410 x 246 x 110 mm
455 x 250 x 115 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13191313
Marca: Nickel Electro™ BSK1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Complete an Ultrasonic Bath with a stainless steel basket. Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Basket is durable and made of high quality stainless steel.
  • High quality
  • Durable
  • Stainless steel
  • For use with Ultrasonic Bath
  • Includes side lifting handles
Tekniske data
Tipo Basket
Capacità (sistema metrico) 1 L
Profondità (sistema metrico) 73 mm
Da utilizzare con (applicazione) For Ultrasonic Bath
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Materiale Stainless Steel
Larghezza (sistema metrico) 177 mm
Dimensioni (L x P x A) 177 x 73 x 30 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.