Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Basket
Codice prodotto. p-8012482 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
3 L
4 L
6 L
8 L
12 L
14 L
22 L
Dimensioni (L x P x A):
177 x 73 x 30 mm
198 x 106 x 50 mm
241 x 260 x 95 mm
250 x 115 x 75 mm
212 x 185 x 110 mm
228 x 107 x 110 mm
250 x 190 x 115 mm
410 x 246 x 110 mm
455 x 250 x 115 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13101303
Marca: Nickel Electro™ BSK14
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Complete an Ultrasonic Bath with a stainless steel basket. Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Basket is durable and made of high quality stainless steel.
  • High quality
  • Durable
  • Stainless steel
  • For use with Ultrasonic Bath
  • Includes side lifting handles
Specifica
Tipo Basket
Capacità (sistema metrico) 14 L
Profondità (sistema metrico) 260 mm
Da utilizzare con (applicazione) For Ultrasonic Bath
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 1.25 kg
Larghezza (sistema metrico) 241 mm
Dimensioni (L x P x A) 241 x 260 x 95 mm