Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Flat Lid
Codice prodotto. 11766627 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
NE1, NE2, NE3 series 14 L Baths
NE1, NE2, NE3 series 8 L Baths
Nickel-Electro Clifton 22L Baths
Nickel-Electro Clifton 2L/ 4L Baths
Nickel-Electro NE4 22/28 L Baths
Nickel-Electro NE4 series 14L Baths
Nickel-Electro NE4 series 8L Baths
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11766627
Marca: Nickel Electro™ LD22
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Maintain a stable bath temperature and reduce evaporation with a stainless steel lid. Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Flat Lid minimises heat loss and reduces evaporation.
  • Stainless steel
  • Insulated
  • Minimises heat loss
  • Reduces evaporation
  • Assists in maintaining bath temperature
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nickel-Electro Clifton 22L Baths
Materiale Stainless Steel