Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Flat Lid
Codice prodotto. 11786587 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
NE1, NE2, NE3 series 14 L Baths
NE1, NE2, NE3 series 8 L Baths
Nickel-Electro Clifton 22L Baths
Nickel-Electro Clifton 2L/ 4L Baths
Nickel-Electro NE4 22/28 L Baths
Nickel-Electro NE4 series 14L Baths
Nickel-Electro NE4 series 8L Baths
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11786587
Marca: Nickel Electro™ LD4
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Maintain a stable bath temperature and reduce evaporation with a stainless steel lid. Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Flat Lid minimises heat loss and reduces evaporation.
  • Stainless steel
  • Insulated
  • Minimises heat loss
  • Reduces evaporation
  • Assists in maintaining bath temperature
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nickel-Electro Clifton 2L/ 4L Baths
Materiale Stainless Steel
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis