Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Flat Lid
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
NE1, NE2, NE3 series 14 L Baths
NE1, NE2, NE3 series 8 L Baths
Nickel-Electro Clifton 22L Baths
Nickel-Electro Clifton 2L/ 4L Baths
Nickel-Electro NE4 22/28 L Baths
Nickel-Electro NE4 series 14L Baths
Nickel-Electro NE4 series 8L Baths
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel
- Insulated
- Minimises heat loss
- Reduces evaporation
- Assists in maintaining bath temperature
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | NE1, NE2, NE3 series 14 L Baths |
| Materiale | Stainless Steel |