Learn More
Bryson Packaging™ Pellicola trasparente
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
300 mm
450 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made from extruded PVC film, 50μm thick
- Suitable for use in deep freezers
- Two-way stretch
- Staphylococci-proof
- Heat destruction at 125°C
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Per sigillare contenitori da laboratorio: fiasche, becher, flaconi, provette e per l'uso a temperature bassissime |
| Product Type | Pellicola |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Materiale | Polivinilcloruro |
| Spessore | 50 um |