Learn More
Brannan™ Clinical Thermometer with Calibration Certificate
Codice prodotto. p-200007085
Click to view available options
Calibrated:
3 Point Traceable
3-point UKAS
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17843018
Marca: Brannan™ 11/064/2 + 49/101/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easy to use waterproof clinical thermometer. Complete with traceable calibration.
  • High accuracy, with fast response
  • Safe, easy to read and simple to use
  • May be used for taking oral, underarm or rectal temperature
  • Temperature range: 32°C to 42.9°C
  • 60 second response time
  • Supplied with calibration
  • Compact, accurate and durable
  • Non-hazardous
  • Complete with battery and instructions
Specifica
Punti di calibrazione 35°C,37°C, 39°C
Certificazione/Conformità UK National Standards ISO 9001
Da utilizzare con (applicazione) To take temperature via oral, underarm, or rectal
Lunghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Materiale Plastic
Max. Temperature (English) 42.9°F
Temperatura max (sistema metrico) 42.9°C
Min. Temperature (English) 32°F
Min. Temperature (Metric) 32°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°C to 42.9°C
Temperature Range (Metric) 32°C to 42.9°C
Calibrated 3 Point Traceable
Tipo di batteria 1 x LR41
Accuracy ± 0.1°C between 35.5°C and 42°C, otherwise ± 2°C
Suddivisione 0.1°C
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 2.4 cm
Protezione IP IP22