Learn More
Clomiphene citrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16420948
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 16420948
Marca: Medchem Express HYB0463
MedChemExpress Clomiphene citrate (Clomifene citrate) is a selective estrogen receptor modulator.
Clomiphene citrate (Clomifene citrate) is a selective estrogen receptor modulator.
Specifica
Materiale o nome chimico Clomiphene citrate
CAS 50-41-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H36ClNO8
Quantità 5 g
Sinonimo Clomifene citrate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (83.60 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES Cl/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C3.OC(CC(O)=O)(C(O)=O)CC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 598.08
Peso formulazione 598.08
Percent Purity 99.69%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.