Learn More
Buerkle™ Sigillo di chiusura Close-it™
Codice prodotto. 11867043 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Rosso
Verde
Altezza (sistema metrico):
95 mm
150 mm
Larghezza (sistema metrico):
95 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 11867043
Marca: Buerkle™ 53031012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prevenire perdite di campione con questi sigilli adesivi. I sigilli di chiusura Buerkle™ Close-it™ sono stati concepiti per prevenire perdite di campione dai fori creati dalle lance di campionamento. Le etichette presentano una struttura a sandwich (in alluminio/carta) che sigilla ermeticamente i contenitori (con una barriera antivapore).
  • Prevents hygroscopic powders from clumping together
  • Provides quality control information (sampling date, release yes/no, name of tester, etc.)
  • Available in different colors with printing in red, blue, green, yellow, black, neutral, without printing in white
  • Close-it can be written on with ball-point pen, pencil or felt-tip marker
  • The rear of the label is coated with a powerful adhesive
  • Sticks firmly to most commercial containers, even to surfaces coated with fine powder, slightly moist or even frozen surfaces
  • Supplied in handy rolls
  • Cross perforations allow each label to be separated from the roll individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Sigillo di chiusura Close-it maxi
Colore Rosso
Materiale Alluminio, Carta, Paper
Product Type Control Seal
Testo di visualizzazione Yes
Da utilizzare con (applicazione) Campionamento, usato per l'ottenimento di informazioni di controllo qualità (data campionamento, rilascio sì/no, nome di chi ha eseguito il test, ecc.)
Quantità 250 Pezzi RL
Dimensions (LxW) 150 x 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)