Learn More
Buerkle™ Sigillo di chiusura Close-it™
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Rosso
Verde
Altezza (sistema metrico):
95 mm
150 mm
Larghezza (sistema metrico):
95 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
- Prevents hygroscopic powders from clumping together
- Provides quality control information (sampling date, release yes/no, name of tester, etc.)
- Available in different colors with printing in red, blue, green, yellow, black, neutral, without printing in white
- Close-it can be written on with ball-point pen, pencil or felt-tip marker
- The rear of the label is coated with a powerful adhesive
- Sticks firmly to most commercial containers, even to surfaces coated with fine powder, slightly moist or even frozen surfaces
- Supplied in handy rolls
- Cross perforations allow each label to be separated from the roll individually
Specifica
Specifica
| Descrizione | Close-it maxi control seal |
| Colore | Giallo |
| Materiale | Alluminio, Carta, Paper |
| Product Type | Control Seal |
| Testo di visualizzazione | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Campionamento, usato per ottenere informazioni di controllo qualità (data campionamento, rilascio sì/no, nome di chi ha eseguito il test, ecc.) |
| Quantità | 250/Roll |
| Dimensions (LxW) | 150 x 150 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 150 mm |
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)