Learn More
Chroma Gesellschaft™ Anello chiuso
Codice prodotto. 11709037 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
Morsetto da 50mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11709037
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides for ease of connection on ring stands. Chroma Gesellschaft™ Closed Stand Rings with Bosshead are manufactured from steel.
  • Bosshead with plastic-headed clamping screw
  • Accepts rods from 8mm to 12.5mm in diameter
  • Dimensions given are internal diameter of ring x center to center distance from bosshead to ring
Specifica
Include Morsetto da 50mm
Product Type Anello chiuso
Quantità 1 ciascuno