Learn More
Biodesign™ Closure Clamps For Dialysis Tubing
52.95€ - 120.00€
Specifica
Product Type | Closure Clamp |
---|---|
Quantità | 10 Pack |
Da utilizzare con (applicazione) | For BioDesign dialysis tubing |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12777496
|
Biodesign™
D803 |
28.7 mm |
87.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12767496
|
Biodesign™
D801 |
21.3 mm |
52.95€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12787496
|
Biodesign™
D805 |
49.5 mm |
120.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Closure Clamp | |
10 Pack | |
For BioDesign dialysis tubing |