Learn More
Kimberly-Clark™ Panni per la pulizia WypAll™
Click to view available options
Colore:
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Certificati per il contatto con gli alimenti, questi panni per la pulizia con codice colore sono disponibili in 4 colori diversi per evitare le contaminazioni incrociate
- L'avanzata tecnologia Hydroknit™
Specifica
Specifica
| Product Type | Tela |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9.055 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 36.3 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.055 in |
| Larghezza (sistema metrico) | 23.4 cm |
| Materiale | Paper |
| Colore | Verde |
| Quantità confezione | Confezione da 10 |
| Sterilità | Non sterile |