Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clotrimazole
Codice prodotto. 15572223 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15572223
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455460250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 23593-75-1 | C22H17ClN2 | 344.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23593-75-1
Formula molecolare C22H17ClN2
Molecular Weight (g/mol) 344.84
InChI Key VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo clotrimazole, lotrimin, canesten, mycelex, mycosporin, empecid, clotrimazol, mykosporin, gyne lotrimin, chlotrimazole
PubChem CID 2812
ChEBI CHEBI:3764
IUPAC Name 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
Specifica
Materiale o nome chimico Clotrimazole
Punto di fusione 141.0°C to 145.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 25 g
Peso formulazione 344.84
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Clotrimazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.