Learn More
Cloud Point Standard, Paragon Scientific™
Codice prodotto. 15912341
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 15912341
Marca: Paragon Scientific CRMUCPGO
Paragon Cloud Point Certified Reference Materials include products which are certified to and manufactured in strict accordance and compliance with ISO 17034
  • Cloud Point Certified Reference Materials are for the verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Cloud Point according to IP 219. Alternative test methods are ASTM D2500 and ISO 3015.
  • Certified according to ISO 17034 under UKAS accreditation by means of a method specific inter-laboratory study.
  • Fully traceable to international standards.
  • Supplied with MSDS.
  • Tamper evident security packaging.
  • 12 month shelf life.
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Materiale o nome chimico Diesel, UKAS ISO 17034 Certified (-7.7 °C)
Certificazione/Conformità IP 219
Quantità 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Certified Reference Material Cloud Point Standard,
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: diesel
Nominal values quoted