missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloud Point Standard, Paragon Scientific™

Codice prodotto. 15376830
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15376830

Marca: Paragon Scientific CRMCPGO

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Cloud Point Certified Reference Materials are for the verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Cloud Point according to ASTM D2500 and ISO 3015.

  • Certified by Round Robin Method by independent test laboratories
  • Supplied in tamper evident UN compliant security pack
  • Pack size 250mL
  • 12 months shelf life

Specifica

Quantità 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CRM-CPGO
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P331-NON provocare il vomito.

Nominal values quoted

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato