Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloxacillin sodium salt monohydrate
Codice prodotto. p-7077541 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15356256
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455300010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Cloxacillin sodium salt monohydrate, CAS # 7081-44-9, is a compound that targets gram-positive bacteria and shows antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Cloxacillin sodium salt monohydrate is a chlorinated derivative of oxacillin that shows β-lactamase-resistant antibiotic activity
• This compound inhibits the last stage of bacterial cell wall synthesis by binding to penicillin-binding proteins (PBPs), which results in cell lysis, that is mediated by bacterial cell wall autolytic enzymes
Applications
• Cloxacillin sodium salt monohydrate targets gram-positive bacteria, and is effective against staphylococci that produce β-lactamase
• It acts in vitro against both penicillin gram-resistant and gram-sensitive staphylococci, certain streptococci, and pneumococci
• This compound is commonly used in vivo and in vitro studies as AmpC β-lactamase inhibitor in combination with β-lactam antibiotics
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7081-44-9
Formula molecolare C19H19ClN3NaO6S
Molecular Weight (g/mol) 475.876
InChI Key KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
PubChem CID 23675743
ChEBI CHEBI:34978
IUPAC Name sodium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate;hydrate
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cloxacillin sodium salt monohydrate
Tipo Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate
Spettro a infrarossi Authentic
Acqua 3.0 to 5.0%
Quantità 1 g
Peso formulazione 475.88
Percent Purity ≥94% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cloxacillin sodium salt monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.