Learn More
Clozapine, 97%, Thermo Scientific™
Potent, selective muscarinic antagonist
106.00€ - 285.00€
Identificatori chimici
| CAS | 5786-21-0 |
|---|---|
| Formula molecolare | C18H19ClN4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 326.828 |
| Numero MDL | MFCD00153785 |
| InChI Key | ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N |
| Sinonimo | clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina |
| PubChem CID | 2818 |
| IUPAC Name | 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15494159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61583.MB |
25mg |
106.00€
25mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15404169
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61583.MC |
100mg |
285.00€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| C18H19ClN4 | |
| MFCD00153785 | |
| clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina | |
| 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine |
Specifica
| Clozapine | |
| C18H19ClN4 | |
| UN2811 | |
| clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina | |
| CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl | |
| 326.828 | |
| 326.83 |
| 5786-21-0 | |
| MFCD00153785 | |
| 14,2423 | |
| ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine | |
| 2818 | |
| ≥98% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H361-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335-H341-H361
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 227-313-7
missing translation for 'rtecsNumber' : HP1750000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures