Learn More
CLP Protocol Test Kit for ICP Analysis, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15401347
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15401347
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035406.KS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico CLP Protocol Test Kit for ICP Analysis
Numero MDL MFCD00146473
Numero UN UN3264
Quantità 1 Ea.
Grado Specpure