Learn More
Acid Surrogate Standard, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 12799705 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 12799705
Marca: SPEX Certiprep CLPSSA
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2,4,6-Tribromophenol118-79-62000μg/mL
2-Fluorophenol367-12-42000μg/mL
Phenol-d613127-88-32000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Acid Surrogate Standard
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS 118-79-6
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Metodi For US EPA Methods 625, CLP
Nomi componenti o analita 2-Fluorophenol; Phenol-d5; 2,4,6-Tribromophenol
Formula molecolare C6H3Br3O
Numero MDL MFCD00002150
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Elemento 2-Fluorophenol, Phenol-d5, 2,4,6-Tribromophenol
IUPAC Name 2,4,6-tribromophenol
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 330.80
PubChem CID 1483
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:47696
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ACID SURRS for CLP 2-88 SOW
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol
Product intended for laboratory use only