Learn More
Abnova™ CLTA (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. 16123321
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16123321
Marca: Abnova™ H00001211P01.10ug
Human CLTA full-length ORF ( AAH19287, 1 a.a. - 218 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAELDPFGAPAGAPGGPALGNGVAGAGEEDPAAAFLAQQESEIAGIENDEAFAILDGGAPGPQPHGEPPGGPDAVDGVMNGEYYQESNGPTDSYAAISQVDRLQSEPESIRKWREEQMERLEALDANSRKQEAEWKEKAIKELEEWYARQDEQLQKTKANNRAAEEAFVNDIDESSPGTEWERVARLCDFNPKSSKQAKDVSRMRSVLISLKQAPLVH
Specifica
Numero di accesso AAH19287
ID gene (immissione) 1211
Nome clathrin, light chain (Lca)
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene LCA
Simbolo del gene CLTA
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer