Learn More
CMPK2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech
Codice prodotto. 30234975
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.27€
    349.00€ / 150µL
    Risparmia 2.27€
    0.65% Sconto
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The CMPK2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CMPK2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CMPK2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
CMPK2
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
129607
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
650 μg/mL
TYKi; UMP-CMPK2
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
55 kDa